Learn More
Ester méthylique de N,N-diméthylglycine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11362697 25 g 25g
11352697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11362697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11897.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
CAS: 7148-06-3 | C8H11ClNO2 | 188.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester méthylique de la N,N-diméthylglycine est utilisé comme substance biochimique pour la recherche en protéomique. Il est également utilisé comme intermédiaire chimique et pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Il est sensible à l’air et de nature hygroscopique. Protéger de l’humidité et de l’eau. Stocker sous gaz inerte sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7148-06-3
Numéro MDL MFCD00059303
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylglycine methyl ester
Point d’ébullition 134°C to 135°C
Formule moléculaire C8H11ClNO2
Formule linéaire (CH3)2NCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.412
Numéro UN UN3272
Beilstein 1744788
Synonyme 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol hydrochloride, vanillylamine hydrochloride, n-vanillylamine hydrochloride, 2-vanillylamine hydrochloride, 4-hydroxy-3-methoxybenzylamine hcl, phenol, 4-aminomethyl-2-methoxy-, hydrochloride, 4-aminomethyl-2-methoxyphenol, chloride, vanillylamine hcl
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Clé InChI LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Densité 0.95
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)CN)O.Cl
Nom IUPAC 4-(Aminométhyl)--méthoxyphénol2-méthoxyphénol ; Chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 188.63
Quantité 25 g
Point d’éclair 38°C (100°F)
CID PubChem 165576
Poids de la formule 117.15
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Pourcentage de pureté 98%