Learn More
N,N-diméthylglycine, TRC
Code produit 30384866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30384866 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30384866 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4730802.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylglycine
CAS 1118-68-9
Formule moléculaire C4H9NO2
Quantité 2.5 g
Synonyme (Dimethylamino)acetic Acid, 2-(Dimethylamino)acetic Acid, 2-(N,N-Dimethylamino)acetic Acid, 46: PN: WO2008005407 PAGE: 5 claimed protein, DMG, N,N-Dimethylaminoacetic Acid, N-Methylsarcosine, Dimethylglycine
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-5(2)3-4(6)7/h3H2,1-2H3,(H,6,7)
SMILES CN(C)CC(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Poids de la formule 103.0633