Learn More
N,N-diméthylglycine, TRC
Code produit 30385232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385232 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385232 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD473080100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylglycine
CAS 1118-68-9
Formule moléculaire C4H9NO2
Quantité 100 g
Synonyme (Dimethylamino)acetic Acid, 2-(Dimethylamino)acetic Acid, 2-(N,N-Dimethylamino)acetic Acid, 46: PN: WO2008005407 PAGE: 5 claimed protein, DMG, N,N-Dimethylaminoacetic Acid, N-Methylsarcosine, Dimethylglycine
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO2/c1-5(2)3-4(6)7/h3H2,1-2H3,(H,6,7)
SMILES CN(C)CC(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 103.12
Poids de la formule 103.0633