Learn More
Sulfate de N,N-diméthylguanidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10730565 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10730565 10 g Flacon en plastique 10g
10657941 50 g Flacon en plastique 50g
10442971 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10730565 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408350100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 598-65-2 | 0·5 H2SO4 | 272.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-65-2
Formule moléculaire 0·5 H2SO4
Poids moléculaire (g/mol) 272.32
Numéro MDL MFCD00013131
Clé InChI QSCHFHVDZCPIKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,1-dimethylguanidine sulfate 2:1, guanidine, n,n-dimethyl-, sulfate 2:1, bis dimethylguanidine ; sulfuric acid, 1,1-dimethylguanidine hemisulfate, pubchem19198, guanidine,n,n-dimethyl, 1,1-dimethyl guanidinium sulfate, 1,1-dimethylguanidine sulfate salt, 1,1-dimethylguanidinium sulphate 2:1
CID PubChem 69024
Nom IUPAC 1,1-diméthylguanidine ; Acide sulfurique
SMILES CN(C)C(=N)N.CN(C)C(=N)N.OS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylguanidine sulfate
Note relative au nom 93%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 280.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH)2NC(NH)NH2)2·H2SO4
Quantité 10 g
Beilstein 04,II,574
Informations sur la solubilité Solubility in water: 490g/L (20°C)
Poids de la formule 272.32
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre