Learn More
N,N-Diméthylhexadécylamine-N-Oxyde, TRC
Code produit 30359122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30359122 1 g 1g
30352242 100 mg 100mg
30352773 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30359122 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4059201G
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7128-91-8
Formule moléculaire C18H39NO
Poids moléculaire (g/mol) 285.52
Synonyme Admox 16, Ammonyx CO, Aromox DM 16, Aromox DM 16D, Aromox DM 16D-M, Barlox 16, Barlox 16S, Cetamine Oxide, Cetyldimethylamine oxide, Conco XAC, Dimethylcetylamine oxide, Dimethylhexadecylamine oxide, Dimethylpalmitylamine oxide, Hexadecyldimethylamine N-oxide, Hexadecyldimethylamine oxide, N,N-Dimethyl-1-hexadecanamine oxide, N,N-Dimethyl-N-hexadecylamine N-oxide, N,N-Dimethyl-n-hexadecylamine oxide, N,N-Dimethylhexadecylamine oxide, N-Cetyldimethylamine Oxide, N-Hexadecyl-N,N-dimethylamine oxide, N-Palmityl-N,N-dimethylamine oxide, Palmityldimethylamine oxide
Nom IUPAC N,N-diméthéthylhexadecan-1-oxyde d’amine
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylhexadecylamine-N-Oxide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C18H39NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2,3)20/h4-18H2,1-3H3
Poids de la formule 285.3032