Learn More
N,N-Diméthylhexylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10636111 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10636111 5 g Flacon en verre 5g
10026403 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10636111 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 314740050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4385-04-0 | C8H19N | 129.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4385-04-0
Formule moléculaire C8H19N
Poids moléculaire (g/mol) 129.25
Numéro MDL MFCD00009522
Clé InChI QMHNQZGXPNCMCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylhexylamine, hexyldimethylamine, 1-hexanamine, n,n-dimethyl, 1-dimethylaminohexane, n,n-dimethyl-n-hexylamine, dimethylhexylamine, hexyl-dimethyl-amine, n-hexyl dimethylamine, hexanamine, n,n-dimethyl, acmc-1ct1t
CID PubChem 78090
Nom IUPAC N,N-diméthylhexan-1-amine
SMILES CCCCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylhexylamine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.7440g/mL
Point d’ébullition 146°C to 150°C
Point d’éclair 33°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4126 to 1.4146
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.744
Poids de la formule 129.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide