Learn More
N,N-Diméthylisobutyramide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440238
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15440238 100 g 100g
15420238 5 g 5g
15430238 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15440238 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53430.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 21678-37-5 | C6H13NO | 115.176 g/mol
1- chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine readily prepared' from N,N-dimethylisobutyramide. Isoxazoles are prepared by deprotonation of N,N-dimethylisobutyramide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-chloro-N,N-2-triméthylpropénylamine facilement préparée′ à partir de N,N-diméthylisobutyramide. Les isoxazoles sont préparées par déprotonation du N,N-diméthylisobutyramide.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21678-37-5
Formule moléculaire C6H13NO
Poids moléculaire (g/mol) 115.176
Numéro MDL MFCD00075378
Clé InChI GXMIHVHJTLPVKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethylisobutyramide, n,n,2-trimethylpropionamide, n,n-dimethyl-isobutyramide, acmc-20ak9x, n,n-dimethylisobutylamide, isobutyric acid dimethylamide, propanamide, n,n,2-trimethyl, propanamide,n,n,2-trimethyl, n,n-dimethyl2-methylpropionamide
CID PubChem 243415
Nom IUPAC N,N,2-triméthylpropanamide
SMILES CC(C)C(=O)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylisobutyramide
Densité 0.892
Point d’ébullition 175°C to 176°C (44 mmHg)
Point d’éclair 154°C (309°F)
Formule linéaire (CH3)2CHCON(CH3)2
Indice de réfraction 1.439
Quantité 100 g
Beilstein 1742178
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 115.18
Pourcentage de pureté 99%