Learn More
N,N-diméthylméthanesulfonamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11477117 25 g 25g
11467117 5 g 5g
11487117 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14454.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 918-05-8 | C3H9NO2S | 123.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 918-05-8
Formule moléculaire C3H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 123.17
Numéro MDL MFCD00014740
Clé InChI WCFDSGHAIGTEKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyl methanesulfonamide, methanesulfonamide, n,n-dimethyl, nn-dimethylmethanesulfonamide, n,n-dimethylmethanesulphonamide, n,n-dimethyl-methanesulfonamide, timtec-bb sbb007962, dimethyl methylsulfonyl amine, methanesulfonamide,n-dimethyl, wcfdsghaigtekl-uhfffaoysa
CID PubChem 70191
Nom IUPAC N,N-diméthylméthanesulfonamide
SMILES CN(C)S(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylmethanesulfonamide
Point de fusion 46°C to 50°C
Point d’ébullition 119°C to 120°C (17 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1747409
Poids de la formule 123.17
Pourcentage de pureté ≥98%