Learn More
Iodure de N,N-diméthylméthylèneiminium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10740901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10740901 10 g Flacon en verre 10g
10461051 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10740901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201010100
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33797-51-2 | C3H8IN | 185.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33797-51-2
Formule moléculaire C3H8IN
Poids moléculaire (g/mol) 185.01
Numéro MDL MFCD00011810
Clé InChI VVDUZZGYBOWDSQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme eschenmoser's salt, n,n-dimethylmethyleneiminium iodide, n-methyl-n-methylenemethanaminium iodide, dimethyl methylidene azanium iodide, n,n-dimethyl methyleneammonium iodide, dimethyl methylene ammonium iodide, methanaminium, n-methyl-n-methylene-, iodide, eschenmoser inverted exclamation mark s salt, eschenmoser salt, dimethyl methylene ammounium iodide
CID PubChem 2724133
Nom IUPAC Diméthyl(méthylidène)azanium ; iodure
SMILES C[N+](=C)C.[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethylmethyleneiminium iodide
Note relative au nom 97%
Point de fusion 219°C
Couleur Crème à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=N(CH3)2I
Quantité 10 g
Beilstein 04, IV, 153
Fieser 04,186; 08,194; 10,160; 13,121
Merck Index 15, 3275
Poids de la formule 185.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethylmethyleneiminium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.