Learn More
Iodure de N,N-diméthylméthylèneiminium, TRC
Code produit 30388123
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30388123 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30388123 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD496025250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylmethyleneiminium Iodide
CAS 33797-51-2
Formule moléculaire C3H8IN
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].C[N+](=C)C
Nom IUPAC Diméthyl(méthylidène)azanium ; iodure
Poids moléculaire (g/mol) 185.01
Poids de la formule 184.9701