Learn More
Iodure de N,N-diméthylméthylèneiminium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylmethyleneiminium Iodide |
| CAS | 33797-51-2 |
| Formule moléculaire | C3H8IN |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H8N.HI/c1-4(2)3;/h1H2,2-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [I-].C[N+](=C)C |
| Nom IUPAC | Diméthyl(méthylidène)azanium ; iodure |
| Poids moléculaire (g/mol) | 185.01 |
| Poids de la formule | 184.9701 |