Learn More
N,N-diméthyloctylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10206570 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10206570 25 mL Flacon en verre 25mL
10657552 500 mL Flacon en verre 500mL
10105163 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10206570 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 225290250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.85€
    52.65€ / 25mL
    Économisez 10.20€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7378-99-6 | C10H23N | 157.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7378-99-6
Formule moléculaire C10H23N
Poids moléculaire (g/mol) 157.30
Numéro MDL MFCD00009558
Clé InChI UQKAOOAFEFCDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n-dimethyloctylamine, n,n-dimethyl-n-octylamine, dimethyloctylamine, octyldimethylamine, dimethyl octyl amine, n-octyldimethylamine, dimethyl-n-octylamine, 1-octanamine, n,n-dimethyl, octylamine, n,n-dimethyl, unii-20n7h7x4sd
CID PubChem 16224
Nom IUPAC dimethyl(octyl)amine
SMILES CCCCCCCCN(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N-Dimethyloctylamine
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -57.0°C
Densité 0.7650g/mL
Point d’ébullition 195.0°C
Point d’éclair 65°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (C8-chains) (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)7N(CH3)2
Indice de réfraction 1.4233 to 1.4253
Quantité 25 mL
Beilstein 04,I,386
Gravité spécifique 0.765
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 157.3
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N-Dimethyloctylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.