Learn More
Chlorhydrate de N,N-diméthylpipéridine-3-sulfonamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylpiperidine-3-sulfonamide Hydrochloride |
| CAS | 1803599-47-4 |
| Formule moléculaire | C7 H16 N2 O2 S . H Cl |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H16N2O2S.ClH/c1-9(2)12(10,11)7-4-3-5-8-6-7;/h7-8H,3-6H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)S(=O)(=O)C1CCCNC1 |
| Nom IUPAC | N,N-dimetilpiperidina-3-sulfonamida;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.74 |
| Poids de la formule | 228.07 |