Learn More
N,N-diméthylpivalamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylpivalamide |
| CAS | 24331-71-3 |
| Formule moléculaire | C7H15NO |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H15NO/c1-7(2,3)6(9)8(4)5/h1-5H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)C(C)(C)C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.2 |
| Poids de la formule | 129.1154 |