Learn More
N,N-diméthylsulfamide,Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16574434 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16574434 5 g 5g
16564434 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16574434 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 464680050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3984-14-3 | C2H8N2O2S | 124.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3984-14-3
Formule moléculaire C2H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 124.16
Clé InChI QMHAHUAQAJVBIW-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC (diméthylsulfamoyl)amine
SMILES CN(C)S(N)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylsulfamide
Point de fusion 97.0°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 124.16