Learn More
N,N-diméthylsulfamide, TRC
Code produit 30374251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30374251 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30374251 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4792801G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N-Dimethylsulfamide
CAS 3984-14-3
Formule moléculaire C2 H8 N2 O2 S
Quantité 1 g
Synonyme N,N-Dimethylsulfamide, DMSA, DMSA (tolylfluanid metabolite), Dimethylsulfamide
Formule InChI InChI=1S/C2H8N2O2S/c1-4(2)7(3,5)6/h1-2H3,(H2,3,5,6)
SMILES CN(C)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC [méthyl(sulfmoyl)amino)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 124.16
Poids de la formule 124.0306