Learn More
N,N-diméthylsulfamide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N-Dimethylsulfamide |
| CAS | 3984-14-3 |
| Formule moléculaire | C2 H8 N2 O2 S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | N,N-Dimethylsulfamide, DMSA, DMSA (tolylfluanid metabolite), Dimethylsulfamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H8N2O2S/c1-4(2)7(3,5)6/h1-2H3,(H2,3,5,6) |
| SMILES | CN(C)S(=O)(=O)N |
| Nom IUPAC | [méthyl(sulfmoyl)amino)éthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.16 |
| Poids de la formule | 124.0306 |