Learn More
N,N’-diméthylurée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459247
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459247 250 g 250g
11458770 500 g 500g
11449247 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459247 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21329.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 96-31-1 | C3H8N2O | 88.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96-31-1
Formule moléculaire C3H8N2O
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Numéro MDL MFCD00008286
Clé InChI MGJKQDOBUOMPEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-dimethylurea, sym-dimethylurea, urea, n,n'-dimethyl, dimethylurea, symmetric dimethylurea, urea, 1,3-dimethyl, n,n'-dimethylharnstoff, 1,3-dimethyl urea, n,n'-dimethylharnstoff german, unii-wam6dr9i4x
CID PubChem 7293
ChEBI CHEBI:80472
Nom IUPAC 1,3-diméthylurée
SMILES CNC(=O)NC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Dimethylurea
Point de fusion 100°C to 104°C
Densité 1.14
Point d’ébullition 268°C to 270°C (decomposition)
Point d’éclair 157°C (314°F)
Quantité 250 g
Beilstein 1740672
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 98%