Learn More
N,N'-Diphenylbenzidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10263950 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10263950 5 g Flacon en verre 5g
10346890 10 g Flacon en verre 10g
10763944 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10263950 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117210050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 531-91-9 | C24H20N2 | 336.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 531-91-9
Formule moléculaire C24H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 336.44
Numéro MDL MFCD00003016
Clé InChI FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diphenylbenzidine, n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, diphenylbenzidine, 4,4'-dianilinobiphenyl, benzidine, n,n'-diphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-diphenyl, unii-8io8v406yp, n-phenyl-4-4-phenylamino phenyl aniline, n,n-diphenylbenzidine
CID PubChem 68280
Nom IUPAC 4-(4-anilinophényl)-N-phénylaniline
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N'-Diphenylbenzidine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 246°C to 250°C
Couleur Marron à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 13, 223
Merck Index 15, 3349
Poids de la formule 336.42
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine