Learn More
N,N’-Diphenylbenzidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494874 5 g 5g
11404884 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11494874 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13802.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 531-91-9 | C24H20N2 | 336.44 g/mol
N,N'-Diphenylbenzidine is an indicator suitable for redox titrations, e.g. with dichromate or cerium(IV) sulfate 1,2. It is also used as intermediates in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N′-diphenylbenzidine est un indicateur adapté aux titrations redox, par exemple avec le dichromate ou le sulfate de cérium(IV) 1,2. Il est également utilisé en tant qu’intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Ne pas stocker au-dessus de 23°C. Stockez loin des bases fortes. Acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 531-91-9
Formule moléculaire C24H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 336.44
Numéro MDL MFCD00003016
Clé InChI FDRNXKXKFNHNCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diphenylbenzidine, n4,n4'-diphenyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, diphenylbenzidine, 4,4'-dianilinobiphenyl, benzidine, n,n'-diphenyl, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-diphenyl, unii-8io8v406yp, n-phenyl-4-4-phenylamino phenyl aniline, n,n-diphenylbenzidine
CID PubChem 68280
Nom IUPAC 4-(4-anilinophényl)-N-phénylaniline
SMILES N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diphenylbenzidine
Point de fusion 246°C to 250°C
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 2220993
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,3319
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 336.44
Pourcentage de pureté 98%