Learn More
N,N'-Diphénylformamidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Diphenylformamidine |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,14,15) |