Learn More
N,N'-Diphénylformamidine, TRC
Code produit 30385373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30385373 5 g
30382261 50 g
30382840 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30385373 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4910005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-15-1
Formule moléculaire C13H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 196.25
Synonyme N,N'-Diphenylmethanimidamide, 1,3-Diphenyl-1,3-diaza-1-propene, Diphenylformamidine
SMILES N(\C=N\c1ccccc1)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diphenylformamidine
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C13H12N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,14,15)