Learn More
N,N’-diphénylthiourée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448770
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448770 100 g 100g
11484187 500 g 500g
11494187 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448770 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19644.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 102-08-9 | C13H12N2S | 228.31 g/mol
N,N'-Diphenylthiourea possesses a wide dipole moment and thus is involved in the forming wide metal chelated complexes as the radioactive-compound which used in radiopharmaceutical imaging, and to treat metal poisoning. It is used in co-crystals development used in the field of nonlinear optics to generate new coherent wavelengths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N′-diphénylthiourée possède un grand moment dipolaire et est donc impliqué dans la formation de gros complexes chélatés métalliques comme le composé radioactif utilisé dans l’imagerie radiopharmaceutique, et il est utilisé dans le traitement de l’empoisonnement aux métaux. Il est utilisé dans le développement de co-cristaux utilisés dans le domaine de l’optique non linéaire pour générer de nouvelles longueurs d’onde cohérentes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-08-9
Formule moléculaire C13H12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 228.31
Numéro MDL MFCD00004921
Clé InChI FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiocarbanilide, diphenylthiourea, 1,3-diphenyl-2-thiourea, n,n'-diphenylthiourea, sulfocarbanilide, sym-diphenylthiourea, thiourea, n,n'-diphenyl, stabilisator c, rhenocure ca, vulkacit ca
CID PubChem 700999
Nom IUPAC 1,3-diphénylthiourée
SMILES S=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diphenylthiourea
Point de fusion 150°C to 154°C
Densité 1.32
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 644277
Merck Index 14,3333
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 228.32
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Diphenylthiourea
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N'-Diphenylthiourea