Learn More
N,N’-diphénylurée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11935541 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11935541 100 g Flacon en verre 100g
11925541 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11935541 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161851000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 102-07-8 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-07-8
Formule moléculaire C13H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00003017
Clé InChI GWEHVDNNLFDJLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diphenylurea, carbanilide, diphenylurea, diphenylcarbamide, s-diphenylurea, urea, n,n'-diphenyl, sym-diphenylurea, acardite i, acardite, n-phenyl-n'-phenylurea
CID PubChem 7595
ChEBI CHEBI:41320
Nom IUPAC 1,3-diphénylurée
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N'-Diphenylurea
Point de fusion 232.0°C to 238.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 260.0°C to 262.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5NHCONHC6H5
Quantité 100 g
Beilstein 12,352
Merck Index 15,1786
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.