Learn More
N,N’-diphénylurée, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442998 100 g 100g
11432998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18720.22
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 102-07-8 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-07-8
Formule moléculaire C13H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Numéro MDL MFCD00003017
Clé InChI GWEHVDNNLFDJLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diphenylurea, carbanilide, diphenylurea, diphenylcarbamide, s-diphenylurea, urea, n,n'-diphenyl, sym-diphenylurea, acardite i, acardite, n-phenyl-n'-phenylurea
CID PubChem 7595
ChEBI CHEBI:41320
Nom IUPAC 1,3-diphénylurée
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diphenylurea
Point de fusion 240°C to 244°C
Densité 1.239
Point d’ébullition 260°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 782650
Merck Index 14,1785
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 98%