Learn More
N,N-dipropyl-1-propanamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tripropylamine |
| CAS | 102-69-2 |
| Formule moléculaire | C9 H21 N |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | Tripropylamine, 1-Propanamine, N,N-dipropyl-, Tripropylamine (6CI,8CI), N,N-Dipropyl-1-propanamine, N,N,N-Tri-n-propylamine, Propyldi-n-propylamine, Tri-n-propylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H21N/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCN(CCC)CCC |
| Nom IUPAC | N,N-dipropylpropan-1-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 143.27 |
| Poids de la formule | 143.1674 |