Learn More
Carbonate de N,N’-disuccinimidyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10783591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783591 25 g Flacon en verre 25g
10138702 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10783591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 209600250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 74124-79-1 | C9H8N2O7 | 256.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74124-79-1
Formule moléculaire C9H8N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 256.16
Numéro MDL MFCD00009767
Clé InChI PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-disuccinimidyl carbonate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, n,n'-disuccinimidylcarbonate, di succinimido carbonate, disuccinimidyl carbonate, di n-succinimidyl carbonate, n,n-disuccinimidyl carbonate, dsc, disuccinimido carbonate, pubchem12700
CID PubChem 676246
Nom IUPAC Carbonate bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N′-Disuccinimidyl carbonate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 190.0°C
Couleur Blanc à jaune
Analyse élémentaire 97.5% min.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Fieser 09,208; 11,226; 01,629; 07,218; 13,259; 17,174
Poids de la formule 256.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Disuccinimidyl carbonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.