Learn More
Carbonate de N,N’-Disuccinimidyl, tech. 85 %, le reste étant du N-Hydroxysuccinimide, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11362509
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11362509 25 g 25g
11342509 1 g 1g
11352509 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11362509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26629.14
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 74124-79-1 | C9H8N2O7 | 256.17 g/mol
N,N'-Disuccinimidyl carbonate is used to prepare cleavable linker succinimide vinylsufonylethyl carbonate for thiol modified-DNA. It serves as a reagent for the synthesis of carbamates. Further, it is used as a coupling reagent as well as in the preparation of N-succinimidyl esters of N-protected amino acids, activated carbonate and coupling of ligand to proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbonate de N,N′-disuccinimidyle sert à préparer le carbonate de vinylsulfonyléthyl de succinimide clivable pour l’ADN modifié du thiol. Sert de réactif pour la synthèse des carbamates. Utilisé comme réactif de couplage et pour la préparation d’esters N-succinimidyl d’acides aminés N-protégés, de carbonate activé et de couplage de ligand aux protéines.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, la pyridine chaude, l’acétonitrile et la plupart des solvants organiques. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 74124-79-1
Formule moléculaire C9H8N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 256.17
Numéro MDL MFCD00009767
Clé InChI PFYXSUNOLOJMDX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-disuccinimidyl carbonate, bis 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl carbonate, n,n'-disuccinimidylcarbonate, di succinimido carbonate, disuccinimidyl carbonate, di n-succinimidyl carbonate, n,n-disuccinimidyl carbonate, dsc, disuccinimido carbonate, pubchem12700
CID PubChem 676246
Nom IUPAC Carbonate bis(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)
SMILES C1CC(=O)N(C1=O)OC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Disuccinimidyl carbonate
Point de fusion 190°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage N-hydroxysuccinimide restant
Quantité 25 g
Beilstein 1499137
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,hot pyridine,acetonitrile and most organic solvents. Insoluble in water.
Poids de la formule 256.17
Pourcentage de pureté 85%
Qualité Technique