Learn More
Adduit aldéhyde de N,N'-ditrityl losartan alpha-butyl-losartan, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Ditrityl Losartan alpha-Butyl-losartan Aldehyde Adduct |
| CAS | 1797121-42-6 |
| Formule moléculaire | C82 H72 Cl2 N12 O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | N,N’-Trityl Losartan Impurity B, alpha-[2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]-4-chloro-5-(hydroxymethyl)-beta-propyl-1-[[2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-2-ethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C82H72Cl2N12O2/c1-3-5-45-73-85-77(84)74(94(73)55-58-48-52-60(53-49-58)68-42-25-27-44-70(68)79-88-92-96(90-79)82(64-35-18-9-19-36-64,65-37-20-10-21-38-65)66-39-22-11-23-40-66)75(98)71(28-4-2)80-86-76(83)72(56-97)93(80)54-57-46-50-59(51-47-57)67-41-24-26-43-69(67)78-87-91-95(89-78)81(61-29-12-6-13-30-61,62-31-14-7-15-32-62)63-33-16-8-17-34-63/h6-27,29-44,46-53,71,75,97-98H,3-5,28,45,54-56H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)c(C(O)C(CCC)c2nc(Cl)c(CO)n2Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(n5)C(c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8)n1Cc9ccc(cc9)c%10ccccc%10c%11nnn(n%11)C(c%12ccccc%12)(c%13ccccc%13)c%14ccccc%14 |
| Nom IUPAC | 1-[2-butil-5-cloro-3-[[4-[2-(2-tritiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]-2-[4-cloro-5-(hidroximetil)-1-[[4-[2-(2-tritiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-2-il]pentan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 1328.43 |
| Poids de la formule | 1326.5278 |