Learn More
N,N'-Méthylène-bis-acrylamide, qualité électrophorèse, MP Biomedicals™
Code produit 11495262 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11495262 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11495262 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219531625
 Article restreint
Expédition estimée: 05-02-2027
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N'-Methylene-bis-acrylamide
CAS 110-26-9
Couleur Blanc
Densité 1.235g/mL
Formule moléculaire C7H10N2O2
Quantité 25 g
Synonyme n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
Clé InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Nom IUPAC N-[(prop-2-énoylamino)méthyl]prop-2-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 154.169
CID PubChem 8041
Poids de la formule 154.2
Qualité Électrophorèse
Forme physique Plein