Learn More
N,N'-Méthylène-Bis-Acrylamide, Ultra Pur, 5g, MP Biomedicals
Code produit 11491532 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11491532 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11491532 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 04800172
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
110-26-9 Pureté : 99,9 % (290 nm) : << Teneur en acide acrylique : 0,2 < <Agent de réticulation de haute pureté (0,02 %) utilisé pour des gels PAGE précis et critiques. Peut être utilisé dans les gels de numérisation UV
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N«-Methylene-Bis-Acrylamide
CAS 110-26-9
Quantité 5 g
Formule moléculaire C7H10N2O2
Clé InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Nom IUPAC N-[(prop-2-énoylamino)méthyl]prop-2-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 154.169
CID PubChem 8041