Learn More
N,N'-Méthylènebis(acrylamide), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | N,N'-Methylenebis(acrylamide) |
| CAS | 110-26-9 |
| Formule moléculaire | C7 H10 N2 O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Bisacrylamide, MBA, MBAA, Methylenebisacrylamide, Methylenediacrylamide, N,N'-Diacryloylmethylenediamine, N,N'-Methylenebis(2-propenamide), N,N'-Methylenebis(acrylamide), N,N'-Methylenediacrylamide, NMBA, NSC 406836, NSC 7774, Triam 507 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11) |
| SMILES | C=CC(=O)NCNC(=O)C=C |
| Nom IUPAC | N-[(prop-2-énoylamino)méthyl]prop-2-énamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.17 |
| Poids de la formule | 154.0742 |