Learn More
N, N-méthylène-bisacrylamide, 96 %, extra pur
Code produit 11985461 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11985461 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10651063 5 g Flacon en verre -
10521611 100 g Flacon en plastique 100g
10531611 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11985461 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 163800025
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-26-9
Formule moléculaire C7H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Clé InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
CID PubChem 8041
Nom IUPAC N-[(prop-2-énoylamino)méthyl]prop-2-énamide
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N'-Methylenebisacrylamide
Point de fusion 185°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (H2C=CHCONH)2CH2
Quantité 2.5 kg
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 96%
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.