Learn More
N,N’-méthylène-bisacrylamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351677
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351677 500 g 500g
11341677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11351677 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04694.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.78€
    117.65€ / 500g
    Économisez 24.13€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
N,N'-Methylenebisacrylamide is used as an intermediate and cross-linking agent utilized in the preparation of polymers like polyacrylamide. It is also used in biochemistry for the preparation of polyacrylamide gels, which is useful for the electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Further, it is employed in the synthesis of acrylic resin and adhesives. In addition to this, it is used as a plugging agent in oilfield drilling and construction grouting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le N,N′-méthylène-bisacrylamide est utilisé comme agent intermédiaire et réticulé utilisé dans la préparation de polymères comme le polyacrylamide. Il est également utilisé en biochimie pour la préparation de gels de polyacrylamide, ce qui est utile pour la séparation électrophorétique des acides nucléiques et des protéines. Par ailleurs, il est utilisé dans la synthèse de résine acrylique et d’adhésifs. De plus, il est utilisé comme agent de bouchage dans le forage sur champs pétrolifères et le jointoiement des constructions.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants, les agents réducteurs, le fer, les sels de fer, le cuivre, l’aluminium, le laiton et les initiateurs radicalaires libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-26-9
Formule moléculaire C7H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.169
Numéro MDL MFCD00008625
Clé InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
CID PubChem 8041
Nom IUPAC N-[(prop-2-énoylamino)méthyl]prop-2-énamide
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Methylenebisacrylamide
Point de fusion >300°C
Densité 1.235
Quantité 500 g
Beilstein 1706297
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and methanol.
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene diacrylamide