Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N-méthylène-bisacrylamide, ≥99 %, pour la biochimie, pour l’électrophorèse
Code produit 10226120 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10226120 25 g Flacon en plastique 25g
10194030 100 g Flacon en plastique 100g
10195533 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10226120 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 164790250
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-26-9
Formule moléculaire C7H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 154.169
Numéro MDL MFCD00008625
Clé InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme MBA
CID PubChem 8041
Nom IUPAC N-[(prop-2-énoylamino)méthyl]prop-2-énamide
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Spécification
Absorbance (1% aq. soln.) (1 cm cell), (1% aq. soln.) (1 cm cell) at 0nm, 0.2 max. at 290nm
Nom chimique ou matériau N, N';-Methylenebisacrylamide
Note relative au nom For electrophoresis, For biochemistry
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline ressemblant à une aiguille fine
Acide acrylique 0.02% max.
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 5.31 (Air = 1.0)
Couleur Blanc
pH 5 (2.5% min. aq. soln.)
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire (H2C=CHCONH)2CH2
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Biochimie
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute partie dela peau exposée soigneusement après manipulation.