Learn More
N, N'-Méthylène-bisacrylamide, PlusOne™, Cytiva
Code produit. 11514995 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11514995
Marque: Life Science products Cytiva 17130402
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un agent de réticulation général utilisé avec l’acrylamide pour les techniques PAGE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N, N'-Methylenebisacrylamide
Forme physique Poudre
CAS 110-26-9
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage >99.9%
Formule moléculaire C7H10N2O2
Clé InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Nom IUPAC N-[(prop-2-énoylamino)méthyl]prop-2-énamide
Poids moléculaire (g/mol) 154.169
CID PubChem 8041
Poids de la formule 154.17