Learn More
N,N,N’,N’-Téraacétylethylènediamine, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 15212530
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15212530 50 g 50g
11306906 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15212530 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04353.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La N,N,N′,N′ -Tetraacétylethylenediamine est utilisée comme activateur d’eau de Javel dans les détergents ménagers et pour la pâte à papier. Il sert également de composant important de détergents à lessive et de blanchiment, où il est utilisé comme activateur pour les agents de blanchiment actifs de l’oxygène tels que le perborate de sodium, le percarbonate de sodium, le perphosphate de sodium et le persulfate de sodium. Il réagit avec l’anion perhydroxyle HO2- en présence d’une solution aqueuse alcaline pour préparer la triacétylethylenediamine et la diacétylethylenediamine avec la libération d’acide peracétique, qui est un agent de blanchiment à action rapide.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthylènechloride. Légèrement soluble dans l’eau et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les bases et les métaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10543-57-4
Formule moléculaire C10H16N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 228.248
Numéro MDL MFCD00014967
Clé InChI BGRWYDHXPHLNKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetraacetylethylenediamine, n,n,n',n'-tetraacetylethylenediamine, taed, tetracetylethylenediamine, acetamide, n,n'-1,2-ethanediylbis n-acetyl, n,n'-ethylenebis n-acetylacetamide, unii-p411ed0n2b, n,n'-ethane-1,2-diyl bis n-acetylacetamide, n-acetyl-n-2-diacetylamino ethyl acetamide
CID PubChem 66347
Nom IUPAC N-acétyl-N-[2-(diacétylamino)éthyl]acétamide
SMILES CC(=O)N(CCN(C(=O)C)C(=O)C)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetraacetylethylenediamine
Point de fusion 149°C to 153°C
Quantité 50 g
Beilstein 1795711
Merck Index 14,9028
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methylenechloride. Slightly soluble in water and acetone.
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté 99%