Learn More
N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10770951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10770951 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10770951 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 293420250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-77-6
Formule moléculaire C10H26N2
Poids moléculaire (g/mol) 174.33
Numéro MDL MFCD00009055
Clé InChI DIHKMUNUGQVFES-UHFFFAOYSA-P
Synonyme n,n,n',n'-tetraethylethylenediamine, teeda, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, tetraethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, 1,2-ethanediamine,n1,n1,n2,n2-tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2,n2-tetraethyl, 2-diethylamino ethyl diethylamine, acmc-20ak9v
CID PubChem 67423
Nom IUPAC [2-(diéthylazaniumyl)éthyle]diéthylazanium
SMILES CC[NH+](CC)CC[NH+](CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N′,N′-Tetraethylethylenediamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 0.8080g/mL
Point d’ébullition 189.0°C to 192.0°C
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NCH2CH2N(C2H5)2
Indice de réfraction 1.4333 to 1.4353
Quantité 25 mL
Beilstein 04, 251
Gravité spécifique 0.808
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 172.31
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquid