Learn More
N,N,N’,N’-Tetraéthyléthylènediamine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10307860 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
10mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
10307860 10 mL 10mL
10133590 100 mL 100mL
11925191 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10307860 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 155590100
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 150-77-6 | C10H26N2 | 174.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150-77-6
Formule moléculaire C10H26N2
Poids moléculaire (g/mol) 174.33
Numéro MDL MFCD00009055
Clé InChI DIHKMUNUGQVFES-UHFFFAOYSA-P
Synonyme n,n,n',n'-tetraethylethylenediamine, teeda, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, tetraethylethylenediamine, ethylenediamine, n,n,n',n'-tetraethyl, 1,2-ethanediamine,n1,n1,n2,n2-tetraethyl, n,n,n',n'-tetraethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n1,n1,n2,n2-tetraethyl, 2-diethylamino ethyl diethylamine, acmc-20ak9v
CID PubChem 67423
SMILES CC[NH+](CC)CC[NH+](CC)CC
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine
Couleur Jaune
Densité 0.8080g/mL
Point d’ébullition 189.0°C to 192.0°C
Point d’éclair 58°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)2NCH2CH2N(C2H5)2
Indice de réfraction 1.4333 to 1.4353
Quantité 10 mL
Beilstein 04,251
Gravité spécifique 0.808
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Nom IUPAC N,N,N’,N’-tétraéthylènediamine1,2
Poids de la formule 172.31
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N,N'',N''-Tetraethylethylenediamine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N'',N''-Tetraethylethylenediamine