Learn More
N,N,N’,N’-Tetraéthyléthylènediamine, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N,N',N'-Tetraethylethylenediamine |
| Couleur | Jaune |
| Densité | 0.8080g/mL |
| Point d’ébullition | 189.0°C to 192.0°C |
| Point d’éclair | 58°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (C2H5)2NCH2CH2N(C2H5)2 |
| Indice de réfraction | 1.4333 to 1.4353 |
| Afficher plus |