Learn More
N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31025608
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31025608 10 g
31018855 25 g
31024825 100 g
31024923 1 g
31021486 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31025608 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1231710g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N,N-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine
CAS 100-22-1
Formule moléculaire C10H16N2
Numéro MDL MFCD00008309
Quantité 10 g
SMILES CN(C)C1=CC=C(N(C)C)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 164.25
Pourcentage de pureté 95%