Learn More
N,N,N',N'-Tetramethyl-D-tartaramide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N,N',N'-Tetramethyl-D-tartaramide |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16N2O4/c1-9(2)7(13)5(11)6(12)8(14)10(3)4/h5-6,11-12H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1 |
| Poids de la formule | 204.111 |