Learn More
N,N,N',N'--Tétraméthyle-D-tartaramide, TRC
Code produit 30456074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456074 1 g 1g
30449532 10 g 10g
30450569 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456074 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3053501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63126-52-3
Formule moléculaire C8H16N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 204.22
Synonyme (2S,3S)-2,3-Dihydroxy-N,N,N',N'-tetramethyl-butanediamide, [S-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxy-N,N,N',N'-tetramethyl-butanediamide, (-)-D-Tartaric Acid Bis(N,N-dimethylamide), (-)-Tetramethyl-(D)-tartaric Acid Diamide, N,N,N',N'-Tetramethyl-(S,S)-tartaramide
Nom IUPAC (2S,3S)-2,3-dihydroxy-N,N,N',N'-tétraméthylbutanediamide
SMILES CN(C)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethyl-D-tartaramide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H16N2O4/c1-9(2)7(13)5(11)6(12)8(14)10(3)4/h5-6,11-12H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1
Poids de la formule 204.111