Learn More
N,N,N’,N’-tétraméthyl-O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tétrafluo, Acros Organics
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate |
| % min. CAS | 98.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 125.0°C to 130.0°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Analyse élémentaire | 40.67 to 41.91% C, 19.76 to 20.36% N |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Quantité | 5 g |
| Nom IUPAC | [(dimethylamino)[(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)oxy]methylidene]dimethylazanium; tetrafluoroboranuide |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- TDBTU
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.