Learn More
Tétrafluoroborate de N,N,N’,N’-Tétraméthyl-O-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15495255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15495255 5 g 5g
15485255 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15495255 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54144.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 125700-69-8 | C12H16BF4N5O2 | 349.10 g/mol
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N?,N?-tetramethyluronium tetrafluoroborate (2-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TBTU) may be used as coupling reagent in the synthesis of macrocyclic polyamine derivatives with various length of linkers, condensation reagent in the large-scale preparation of the hematoregulatory nonapeptide (Glp-Glu-Asp)2-DAS-(Lys)2 (2,SK&F 107647), coupling reagent for peptide synthesis which best suppresses racemization during fragment condensation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine-3-yl)-N,N,N′,N′-tétraméthyluronium tétrafluoroborate (2-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine-3-yl)-1,1,3,3-tétraméthyluronium tétrafluoroborate, TBTU) peut être utilisé comme réactif de couplage dans la synthèse des dérivés de polyamine macrocyclique avec différentes longueurs de liants, réactif de condensation dans la préparation à grande échelle de (Glp-Glu-Asp)2-DAS-(Lys)2 (2,SK&F 107647) hématorégulatoire nonapeptide, agent de couplage de synthèse des peptides qui supprime le mieux la racémisation pendant la condensation du fragment.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile 0,1 g/ml.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Conserver à l’abri de l’eau / de l’humidité, des agents oxydants. Protège de la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 125700-69-8
Formule moléculaire C12H16BF4N5O2
Poids moléculaire (g/mol) 349.10
Numéro MDL MFCD00077730
Clé InChI FOBCPCIJLQTYBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tdbtu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 1,1,3,3-tetramethyl-2-4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, tdbtu; n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, pubchem12760, acmc-1cac0, d04fkx
CID PubChem 10882602
Nom IUPAC [(dimethylamino)[(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)oxy]methylidene]dimethylazanium; tetrafluoroboranuide
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C2C1=O)=[N+](C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate
Quantité 5 g
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile 0.1g/mL.
Poids de la formule 349.09
Pourcentage de pureté ≥98%