Learn More
Dichlorhydrate de N,N,N',N'-tétraméthyl-p-phénylènediamine, 98+%, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10636082 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10636082 5 g 5g
10326440 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10636082 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur T/0960/44
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 637-01-4
Formule moléculaire C10H18Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 237.168
Numéro MDL 12482
Clé InChI FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
CID PubChem 71561
Nom IUPAC 1-N,1-N,4-N,4-N-tétraméthylbenzène-1,4-diamine ; dihydrochlorate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Spécification
Point de fusion 220 °C
Couleur Beige-Gray
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 5 g
Poids de la formule 237,17g/mol
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride