Learn More
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylènediamine, 98%
Code produit 10215990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10215990 25 g Flacon en verre 25g
10327640 5 g Flacon en verre 5g
11995261 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10215990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170790250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS : 100-22-1 | C₁₀H₁₆N₂ | 164,25 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-22-1
Formule moléculaire C10H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 164.25
Clé InChI CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wurster's blue, wurster's reagent, n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, tetramethyl-p-phenylenediamine, 1,4-bis dimethylamino benzene, p-bis dimethylamino benzene, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, benzene, 1,4-bis dimethylamino, unii-p4p3ac32zb
CID PubChem 7490
Nom IUPAC 1-N,1-N,4-N,4-N-tétraméthylbenzène-1,4-diamine
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Couleur Beige-marron à marron
Point d’ébullition 260.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4[N(CH3)2]2
Quantité 25 g
Beilstein 13,74
Merck Index 15,9376
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly in cold, more in hot water. Other solubilities: soluble in alcohols, chloroform, ether
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement