Learn More
N,N,N',N'-Tétraméthyl-p-phénylènediamine, 98%
Code produit 10327640 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10327640 5 g Flacon en verre 5g
10215990 25 g Flacon en verre 25g
11995261 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10327640 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170790050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 100-22-1 | C₁₀H₁₆N₂ | 164,25 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-22-1
Formule moléculaire C10H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 164.25
Clé InChI CJAOGUFAAWZWNI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme wurster's blue, wurster's reagent, n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, tetramethyl-p-phenylenediamine, 1,4-bis dimethylamino benzene, p-bis dimethylamino benzene, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, benzene, 1,4-bis dimethylamino, unii-p4p3ac32zb
CID PubChem 7490
Nom IUPAC 1-N,1-N,4-N,4-N-tétraméthylbenzène-1,4-diamine
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Point de fusion 48.0°C to 52.0°C
Couleur Beige-marron à marron
Point d’ébullition 260.0°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4[N(CH3)2]2
Quantité 5 g
Beilstein 13,74
Merck Index 15,9376
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly in cold, more in hot water. Other solubilities: soluble in alcohols, chloroform, ether
Poids de la formule 164.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO– À des fins de recherche uniquement