Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dichlorhydrate de N,N,N’,N’-Tetraméthyl-p-phénylènediamine, +98 %
Code produit 10710492 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10710492 5 g Flacon en verre 5g
10740682 25 g Flacon en verre 25g
10572764 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10710492 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 420600050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 637-01-4 | C10H16N2·2HCl | 237.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 637-01-4
Formule moléculaire C10H16N2·2HCl
Poids moléculaire (g/mol) 237.17
Numéro MDL MFCD00012482
Clé InChI FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n,n',n'-tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, wurster's reagent dihydrochloride, n,n,n',n'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, unii-66w8hka51x, n1,n1,n4,n4-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wurster's blue dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl-, dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n1,n1,n4,n4-tetramethyl-, hydrochloride 1:2, 1-n,1-n,4-n,4-n-tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, wursters reagent
CID PubChem 71561
Nom IUPAC 1-N,1-N,4-N,4-N-tétraméthylbenzène-1,4-diamine ; dihydrochlorate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N(C)C.Cl.Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 220°C to 224°C
Couleur Beige à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4[N(CH3)2]2·2HCl
Quantité 5 g
Beilstein 13, 74
Merck Index 10, 9052
Informations sur la solubilité Solubility in water: ca 50g/L
Poids de la formule 237.17
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N,N`,N`-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement