Learn More
N,N,N',N'--Tétraméthyl-p-phénylénediamine Dihydrochlorure, TRC
Code produit 30455448
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455448 10 g 10g
30454378 25 g 25g
30454823 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30455448 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT88956810G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 637-01-4
Formule moléculaire C10H16N2 . 2(HCl)
Poids moléculaire (g/mol) 237.17
Nom IUPAC 1-N,1-N,4-N,4-N-tétraméthylbenzène-1,4-diamine ; dihydrochlorate
SMILES Cl.Cl.CN(C)c1ccc(cc1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine Dihydrochloride
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
Poids de la formule 236.0847